missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human FGF basic/FGF2 Protein, CF

Código de producto. 18117770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18117770 250 μg 250 microgramos
18325607 1 mg 1 miligramo
18166440 20 μg 20 microgramos
18317497 50 μg 50 microgramos
18177830 100 μg 100 microgramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18117770

Marca: R&D Systems™ BTFGFB250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Carrier-Free Recombinant Protein

Measured by its ability to inhibit human FGF-basic-dependent proliferation of NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Rizzino, A. et al. (1988) Cancer Res. 48:4266; Thomas, K. et al. (1987) Methods Enzymol. 147:120; Watson, J.B. et al. (1994) J. Clin. Invest. 94:261. The ED50 for this effect is 0.100-1.00 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001997.5
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in HEPES and Sodium Sulfate with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 2247
Peso molecular M.W. (Observed): 18 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 16 kDa
Cantidad 250 μg
Fuente E. coli-derived human FGF basic/FGF2/bFGF protein Ala135-Ser288
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGF2, FGF-2, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2, Prostatropin
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute the 20 μg size at 100 μg/mL in sterile deionized water. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in sterile deionized water.
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión FGF basic/FGF2/bFGF
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.