missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF-7 / Glrb Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_445748.1 |
| ID de gen (Entrez) | 25456 |
| Nombre | FGF-7 / Glrb Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | FGF7 |
| Actividad biológica | 4MBr-5 cell proliferation is significantly induced by less than 60 ng/ml of Human FGF-7 / Glrb. Activity is at least 1.7 x 10^4 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido