Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF-7 / Glrb Protein
Código de producto. 15985899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15985899 2 μg 2 microgramos
15965899 10 μg 10 microgramos
15955899 100 μg 100 microgramos
15995899 500 μg 500 microgramos
15975899 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15985899
Marca: enQuireBio™ QP53162ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_445748.1
ID de gen (Entrez) 25456
Nombre FGF-7 / Glrb Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen FGF7
Actividad biológica 4MBr-5 cell proliferation is significantly induced by less than 60 ng/ml of Human FGF-7 / Glrb. Activity is at least 1.7 x 10^4 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MCNDMTPEQM ATNVNCSSPE RHTRSYDYME GGDIRVRRLF CRTQWYLRID KRGKVKGTQE MKNNYNIMEI RTVAVGIVAI KGVESEFYLA MNKEGKLYAK KECNEDCNFK ELILENHYNT YASAKWTHNG GEMFVALNQK GIPVRGKKTK KEQKTAHFLP MAIT
Tampón 10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.