Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human FGF-3 Protein
Código de producto. 18387457
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4, TCEP y EDTA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4, TCEP y EDTA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18387457 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4, TCEP y EDTA. 25 microgramos
18309687 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4, TCEP y EDTA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18387457
Marca: R&D Systems™ 1206F3025/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human FGF-3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human FGF-3 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4, TCEP y EDTA.
ID de gen (Entrez) 2248
Peso molecular 21.1 kDa
Nombre FGF-3
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived human FGF-3 protein Asp28-Arg212,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile, deionized water.
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.