Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human FGF-3 Protein
Descripción
The Recombinant Human FGF-3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human FGF-3 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4, TCEP y EDTA. |
| ID de gen (Entrez) | 2248 |
| Peso molecular | 21.1 kDa |
| Nombre | FGF-3 |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived human FGF-3 protein Asp28-Arg212,with an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Reconstitución | Reconstitute at 100 μg/mL in sterile, deionized water. |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?