missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGF 18 Protein

Código de producto. 15998638
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998638

Marca: enQuireBio™ QP118692ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the FGF 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre FGF 18 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MKHHHHHHASEENVDFRIHV ENQTRARDDV SRKQLRLYQL YSRTSGKHIQ VLGRRISARG EDGDKYAQLL VETDTFGSQV RIKGKETEFY LCMNRKGKLV GKPDGTSKEC VFIEKVLENN YTALMSAKYS GWYVGFTKKG RPRKGPKTRE NQQDVHFMKR YPKGQPELQK PFKYTTVTKR SRRIRPTHPA
Tampón FGF18 was filtered (0.4microm) and lyophilized in phosphate buffered saline and 5% w/v trehalose.
Grado de pureza o calidad Purity as determined by densitometric image analysis is greater than 95%.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado