Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGA Protein
Código de producto. 15999509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15999509 500 μg 500 microgramos
15969509 10 μg 10 microgramos
15909519 50 μg 50 microgramos
15959509 100 μg 100 microgramos
15989509 200 μg 200 microgramos
15979509 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15999509
Marca: enQuireBio™ QP6034ec500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre FGA Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FGA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia GPRVVERHQS ACKDSDWPFC SGEDWNYKCP SGCRMKGLID EVNQDFTNRI NKLKNSLFEY QKNNKDSHSL TTNIMEILRG DFSSANNRDN TYNRVSEDLR SRIEVLKRKV IEKVTANNLL VARVTTEETP HLKARAIKWQ MRPEVKPIMK EHIAPREAML NLALSEVSTL LLWGSLPCPP RLS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.