missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Ferritin Protein

Código de producto. p-7149715
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 mg
200 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
200 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15908638

Marca: enQuireBio™ QP11867200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Ferritin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Ferritin Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The protein solution is in 0.05M TRIS buffer pH 7.5 containing 1.0M NaCl and 0.09% NaN3.
Grado de pureza o calidad Greater than 96.0%.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado