Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FDX1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FDX1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MASMTGGQQM GRGSMSSSED KITVHFINRD GETLTTKGKV GDSLLDVVVE NNLDIDGFGA CEGTLACSTC HLIFEDHIYE KLDAITDEEN DMLDLAYGLT DRSRLGCQIC LTKSMDNMTV RVPETVADAR QSIDVGKTS |
| Tampón | The FDX1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol. |
| Mostrar más |