Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FDX1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre | FDX1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MASMTGGQQM GRGSMSSSED KITVHFINRD GETLTTKGKV GDSLLDVVVE NNLDIDGFGA CEGTLACSTC HLIFEDHIYE KLDAITDEEN DMLDLAYGLT DRSRLGCQIC LTKSMDNMTV RVPETVADAR QSIDVGKTS |
| Tampón | The FDX1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?