missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FCGR1A Protein

Código de producto. 15908608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15908608 2 μg 2 microgramos
15998598 10 μg 10 microgramos
15988598 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15908608 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP118582ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the FCGR1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 2209
Nombre FCGR1A Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen FCGR1A
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQVDTT KAVITLQPPW VSVFQEETVT LHCEVLHLPG SSSTQWFLNG TATQTSTPSY RITSASVNDS GEYRCQRGLS GRSDPIQLEI HRGWLLLQVS SRVFTEGEPL ALRCHAWKDK LVYNVLYYRN GKAFKFFHWN SNLTILKTNI SHNGTYHCSG MGKHRYTSAG ISVTVKELFP APVLNASVTS PLLEGNLVTL SCETKLLLQR PGLQLYFSFY MGSKTLRGRN TSSEYQILTA RREDSGLYWC EAATEDGNVL KRSPELELQV LGLQLPTPVW FH
Tampón The FCGR1A solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.