Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fc receptor-like protein 1
Código de producto. 16091321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
16091321 20 μg 20 microgramos
16001331 50 μg 50 microgramos
16081321 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 16091321
Marca: enQuireBio™ QP7876ma20ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fc receptor-like protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_112572.1
ID de gen (Entrez) 83417
Nombre Fc receptor-like protein 1
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FCRL4
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia AHKPVISVHP PWTTFFKGER VTLTCNGFQF YATEKTTWYH RHYWGEKLTL TPGNTLEVRE SGLYRCQARG SPRSNPVRLL FSSDSLILQA PYSVFEGDTL VLRCHRRRKE KLTAVKYTWN GNILSISNKS WDLLIPQASS NNNGNYRCIG YGDENDVFRS NFKIIKIQEL FPHPELKATD SQPTEGNSVN LSCETQLPPE RSDTPLHFNF FRDGEVILSD WSTYPELQLP TVWRENSGSY WCGAETVRGN IHKHSPSLQI HVQRIPVSGV LLETQPSGGQ AVEGEMLVLV CSVAEGTGDT TFSWHREDMQ ESLGRKTQRS LRAELELPAI RQSHAGGYYC TADNSYGPVQ SMVLNVTVRE TPGNRDGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.