Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fc receptor-like protein 1
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_112572.1 |
| ID de gen (Entrez) | 83417 |
| Nombre | Fc receptor-like protein 1 |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | FCRL4 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |