Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
Código de producto. 15989409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15989409 1 mg 1 miligramo
15979409 10 μg 10 microgramos
15919419 50 μg 50 microgramos
15969409 100 μg 100 microgramos
15999409 200 μg 200 microgramos
15909419 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 15989409
Marca: enQuireBio™ QP6021ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fas Ligand / FASLG / CD95L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000630.1
ID de gen (Entrez) 356
Nombre Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FASLG
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QIGHPSPPPE KKELRKVAHL TGKSNSRSMP LEWEDTYGIV LLSGVKYKKG GLVINETGLY FVYSKVYFRG QSCNNLPLSH KVYMRNSKYP QDLVMMEGKM MSYCTTGQMW ARSSYLGAVF NLTSADHLYV NVSELSLVNF EESQTFFGLY KL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.