missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FARS2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FARS2 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPAAECATQR APGSVVELLG KSYPQDDHSN LTRKVLTRVG RNLHNQQHHP LWLIKERVKE HFYKQYVGRF GTPLFSVYDN LSPVVTTWQN FDSLLIPADH PSRKKGDNYY LNRTHMLRAH TSAHQWDLLH AGLDAFLVVG DVYRRDQIDS QHYPIFHQLE AVRLFSKHEL FAGIKDGESL QLFEQSSRSA HKQETHTMEA VKLVEFDLKQ TLTRLMAHLF GDELEIRWVD CYFPFTHPSF EMEINFHGEW LEVLGCGVME QQLVNSAGAQ DRIGWAFGLG LERLAMILYD IPDIRLFWCE DERFLKQFCV SNINQKVKFQ PLSKYPAVIN DISFWLPSEN YAENDFYDLV RTIGGDLVEK VDLIDKFVHP KTHKTSHCYR ITYRHMERTL SQREVRHIHQ ALQEAAVQLL GVEGRF |
| Tampón | FARS2 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol, 1mM EDTA and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?