Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FARS2 Protein
Código de producto. 15998578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15998578 2 μg 2 microgramos
15978578 10 μg 10 microgramos
15988578 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15998578
Marca: enQuireBio™ QP118512ug
A cDNA sequence encoding the FARS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre FARS2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPAAECATQR APGSVVELLG KSYPQDDHSN LTRKVLTRVG RNLHNQQHHP LWLIKERVKE HFYKQYVGRF GTPLFSVYDN LSPVVTTWQN FDSLLIPADH PSRKKGDNYY LNRTHMLRAH TSAHQWDLLH AGLDAFLVVG DVYRRDQIDS QHYPIFHQLE AVRLFSKHEL FAGIKDGESL QLFEQSSRSA HKQETHTMEA VKLVEFDLKQ TLTRLMAHLF GDELEIRWVD CYFPFTHPSF EMEINFHGEW LEVLGCGVME QQLVNSAGAQ DRIGWAFGLG LERLAMILYD IPDIRLFWCE DERFLKQFCV SNINQKVKFQ PLSKYPAVIN DISFWLPSEN YAENDFYDLV RTIGGDLVEK VDLIDKFVHP KTHKTSHCYR ITYRHMERTL SQREVRHIHQ ALQEAAVQLL GVEGRF
Tampón FARS2 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol, 1mM EDTA and 0.1M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.