missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM50A Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FAM50A Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTTKKRKL GKNPDVDTSF LPDRDREEEE NRLREELRQE WEAKQEKIKS EEIEITFSYW DGSGHRRTVK MRKGNTMQQF LQKALEILRK DFSELRSAGV EQLMYIKEDL IIPHHHSFYD FIVTKARGKS GPLFNFDVHD DVRLLSDATV EKDESHAGKV VLRSWYEKNK HIFPASRWEP YDPEKKWDKY TIR |
| Tampón | FAM50A protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?