Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM50A Protein
Código de producto. 15998568
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15998568
Marca: enQuireBio™ QP1184820ug
A cDNA sequence encoding the FAM50A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre FAM50A Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTTKKRKL GKNPDVDTSF LPDRDREEEE NRLREELRQE WEAKQEKIKS EEIEITFSYW DGSGHRRTVK MRKGNTMQQF LQKALEILRK DFSELRSAGV EQLMYIKEDL IIPHHHSFYD FIVTKARGKS GPLFNFDVHD DVRLLSDATV EKDESHAGKV VLRSWYEKNK HIFPASRWEP YDPEKKWDKY TIR
Tampón FAM50A protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.