missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FAM50A Protein

Código de producto. 15908578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15908578 5 μg 5 microgramos
15998568 20 μg 20 microgramos
15988568 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15908578

Marca: enQuireBio™ QP118485ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the FAM50A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre FAM50A Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTTKKRKL GKNPDVDTSF LPDRDREEEE NRLREELRQE WEAKQEKIKS EEIEITFSYW DGSGHRRTVK MRKGNTMQQF LQKALEILRK DFSELRSAGV EQLMYIKEDL IIPHHHSFYD FIVTKARGKS GPLFNFDVHD DVRLLSDATV EKDESHAGKV VLRSWYEKNK HIFPASRWEP YDPEKKWDKY TIR
Tampón FAM50A protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.