Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM3B Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | FAM3B Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKHHHHHHAS ELIPDAPLSS AAYSIRSIGE RPVLKAPVPK RQKCDHWTPC PSDTYAYRLL SGGGRSKYAK ICFEDNLLMG EQLGNVARGI NIAIVNYVTG NVTATRCFDM YEGDNSGPMT KFIQSAAPKS LLFMVTYDDG STRLNNDAKN AIEALGSKEI RNMKFRSSWV FIAAKGLELP SEIQREKINH SDAKNNRYSG WPAEIQIEGC IPKERS |
| Tampón | FAM3B Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS, 50mM NaCl, pH 7.5 |
| Mostrar más |