missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human FAM20B Protein

Código de producto. 18728997
Change view
Click to view available options
:
50ug; Carrier Free
Código de producto.
18728997 50ug; Carrier Free
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18728997

Marca: R&D Systems™ 8427FM050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

Measured by its ability to enhance survival of ATDC5 mouse chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 0.8-4 μg/mL. Measured by its ability to phosphorylate D-xylose. The specific activity is >15 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O75063
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity, Enzyme Activity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl.
ID de gen (Entrez) 9917
Peso molecular M.W. (Observed): 44-53 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 44 kDa
Nombre FAM20B
Método de preparación Reconstitute at 500μg/mL in 25mM Tris-HCl, pH7.5.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 44-53kDa, reducing conditions
Cantidad 50 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human FAM20B protein Asn27-Leu409, with an N-terminal HA tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Tyr
Sin aditivos Carrier Protein
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen FAM20B
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in 25 mM Tris-HCl, pH7.5.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE with silver staining
Expresión FAM20B
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.