missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human FABP5/E-FABP Protein

Código de producto. 18726178
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18726178

Marca: R&D Systems™ 9484CL100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

R&D Systems™ Recombinant Human FABP5/E-FABP Protein CF is a small cytoplasmic lipid binding protein that is expressed in a tissue specific manner and is involved in intracellular lipid transport.

The Recombinant Human FABP5/E-FABP Protein is derived from E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q01469
Caracterización Bioactivity not tested
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, DTT and EDTA.
ID de gen (Entrez) 2171
Peso molecular 16kDa
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli-derived human FABP5/E-FABP protein Ala2-Glu135,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen EFABP, E-FABP, E-FABPPAFABP, fatty acid binding protein 5 (psoriasis-associated), Fatty acid-binding protein 5, PA-FABPepidermal, Psoriasis-associated fatty acid-binding protein homolog
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Reconstitución Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado