Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP5 / E-FABP Protein
Código de producto. 15949369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15949369 100 μg 100 microgramos
15959369 10 μg 10 microgramos
15999369 50 μg 50 microgramos
15979369 200 μg 200 microgramos
15989369 500 μg 500 microgramos
15969369 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15949369
Marca: enQuireBio™ QP6014ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FABP5 / E-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001435.1
ID de gen (Entrez) 2171
Nombre FABP5 / E-FABP Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FABP5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MATVQQLEGR WRLVDSKGFD EYMKELGVGI ALRKMGAMAK PDCIITCDGK NLTIKTESTL KTTQFSCTLG EKFEETTADG RKTQTVCNFT DGALVQHQEW DGKESTITRK LKDGKLVVEC VMNNVTCTRI YEKVE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.