Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box / LRR-repeat protein 1
Código de producto. 16023571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023571 100 μg 100 microgramos
16033571 10 μg 10 microgramos
16073571 50 μg 50 microgramos
16053571 200 μg 200 microgramos
16063571 500 μg 500 microgramos
16043571 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16023571
Marca: enQuireBio™ QP8251ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box/LRR-repeat protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001165184.1
ID de gen (Entrez) 25827
Nombre F-box / LRR-repeat protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FBXL2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVFSNNDEGL INKKLPKELL LRIFSFLDIV TLCRCAQISK AWNILALDGS NWQRIDLFNF QTDVEGRVVE NISKRCGGFL RKLSLRGCIG VGDSSLKTFA QNCRNIEHLN LNGCTKITDS TCYSLSRFCS KLKHLDLTSC VSITNSSLKG ISEGCRNLEY LNLSWCDQIT KDGIEALVRG CRGLKALLLR GCTQLEDEAL KHIQNYCHEL VSLNLQSCSR ITDEGVVQIC RGCHRLQALC LSGCSNLTDA SLTALGLNCP RLQILEAARC SHLTDAGFTL LARNCHELEK MDLEECILIT DSTLIQLSIH CPKLQALSLS HCELITDDGI LHLSNSTCGH ERLRVLELDN CLLITDVALE HLENCRGLER LELYDCQQVT RAGIKRMRAQ LPHVKVHAYF APVTPPTAVA GSGQRLCRCC VIL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.