Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Eyes absent homolog 2 Protein
Código de producto. p-7152665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15909299 10 μg 10 microgramos
15949299 50 μg 50 microgramos
15999289 100 μg 100 microgramos
15929299 200 μg 200 microgramos
15939299 500 μg 500 microgramos
15919299 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15909299
Marca: enQuireBio™ QP6005ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Eyes absent homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005235.3
ID de gen (Entrez) 2139
Nombre Eyes absent homolog 2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EYA2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVELVISPSL TVNSDCLDKL KFNRADAAVW TLSDRQGITK SAPLRVSQLF SRSCPRVLPR QPSTAMAAYG QTQYSAGIQQ ATPYTAYPPP AQAYGIPSFS TSPTGQSPYT YQMHGTTGFY QGGNGLGNAA GFGSVHQDYP SYPGFPQSQY PQYYGSSYNP PYVPASSICP SPLSTSTYVL QEASHNVPNQ SSESLAGEYN THNGPSTPAK EGDTDRPHRA SDGKLRGRSK RSSDPSPAGD NEIERVFVWD LDETIIIFHS LLTGTFASRY GKDTTTSVRI GLMMEEMIFN LADTHLFFND LEDCDQIHVD DVSSDDNGQD LSTYNFSADG FHSSAPGANL CLGSGVHGGV DWMRKLAFRY RRVKEMYNTY KNNVGGLIGT PKRETWLQLR AELEALTDLW LTHSLKALNL INSRPNCVNV LVTTTQLIPA LAKVLLYGLG SVFPIENIYS ATKTGKESCF ERIMQRFGRK AVYVVIGDGV EEEQGAKKHN MPFWRISCHA DLEALRHALE LEYL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.