Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Exonuclease V Protein
Código de producto. 16002471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002471 1 mg 1 miligramo
16092461 10 μg 10 microgramos
16032471 50 μg 50 microgramos
16082461 100 μg 100 microgramos
16012471 200 μg 200 microgramos
16022471 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16002471
Marca: enQuireBio™ QP8066ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Exonuclease V, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001333875.1
ID de gen (Entrez) 64789
Nombre Exonuclease V Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EXO5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAETREEETV SAEASGFSDL SDSEFLEFLD LEDAQESKAL VNMPGPSSES LGKDDKPISL QNWKRGLDIL SPMERFHLKY LYVTDLATQN WCELQTAYGK ELPGFLAPEK AAVLDTGASI HLARELELHD LVTVPVTTKE DAWAIKFLNI LLLIPTLQSE GHIREFPVFG EGEGVLLVGV IDELHYTAKG ELELAELKTR RRPMLPLEAQ KKKDCFQVSL YKYIFDAMVQ GKVTPASLIH HTKLCLEKPL GPSVLRHAQQ GGFSVKSLGD LMELVFLSLT LSDLPVIDIL KIEYIHQETA TVLGTEIVAF KEKEVRAKVQ HYMAYWMGHR EPQGVDVEEA WKCRTCTYAD ICEWRKGSGV LSSTLAPQVK KAK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.