Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Excitatory amino acid transporter 4 Protein
Código de producto. 16015160
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015160 1 mg 1 miligramo
16005160 10 μg 10 microgramos
16045160 50 μg 50 microgramos
16095150 100 μg 100 microgramos
16025160 200 μg 200 microgramos
16035160 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16015160
Marca: enQuireBio™ QP6692ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Excitatory amino acid transporter 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001259016.1
ID de gen (Entrez) 6511
Nombre Excitatory amino acid transporter 4 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SLC1A6
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MVTIIHPGKG SKEGLHREGR IETIPTADAF MDLIRNMFPP NLVEACFKQF KTQYSTRVVT RTMVRTENGS EPGASMPPPF SVENGTSFLE NVTRALGTLQ EMLSFEETVP VPGSANGINA LGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.