Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Excitatory amino acid transporter 3 Protein
Código de producto. p-7153509
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16025140
Marca: enQuireBio™ QP6690ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Excitatory amino acid transporter 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004161.4
ID de gen (Entrez) 6505
Nombre Excitatory amino acid transporter 3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SLC1A1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AEDVTLIIAV DWLLDRFRTM VNVLGDAFGT GIVEKLSKKE LEQMDVSSEV NIVNPFALES TILDNEDSDT KKSYVNGGFA VDKSDTISFT QTSQF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.