Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETS1 Protein
Código de producto. 15908468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
15908468 2 μg 2 microgramos
15918468 5 μg 5 microgramos
15998458 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15908468
Marca: enQuireBio™ QP118142ug
A cDNA sequence encoding the ETS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2113
Nombre ETS1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ETS1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MKAAVDLKPT LTIIKTEKVD LELFPSPDME CADVPLLTPS SKEMMSQALK ATFSGFTKEQ QRLGIPKDPR QWTETHVRDW VMWAVNEFSL KGVDFQKFCM NGAALCALGK DCFLELAPDF VGDILWEHLE ILQKEDVKPY QVNGVNPAYP ESRYTSDYFI SYGIEHAQCV PPSEFSEPSF ITESYQTLHP ISSEELLSLK YENDYPSVIL RDPLQTDTLQ NDYFAIKQEV VTPDNMCMGR TSRGKLGGQD SFESIESYDS CDRLTQSWSS QSSFNSLQRV PSYDSFDSED YPAALPNHKP KGTFKDYVRD RADLNKDKPV IPAAALAGYT GSGPIQLWQF LLELLTDKSC QSFISWTGDG WEFKLSDPDE VARRWGKRKN KPKMNYEKLS RGLRYYYDKN IIHKTAGKRY VYRFVCDLQS LLGYTPEELH AMLDVKPDAD E
Tampón ETS1 protein in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.