Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11 Protein
Código de producto. 16011601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011601 100 μg 100 microgramos
16021601 10 μg 10 microgramos
16061601 50 μg 50 microgramos
16041601 200 μg 200 microgramos
16051601 500 μg 500 microgramos
16031601 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16011601
Marca: enQuireBio™ QP7921ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_057329.3
ID de gen (Entrez) 51170
Nombre Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HSD17B11
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ESFVKLFIPK RRKSVTGEIV LITGAGHGIG RLTAYEFAKL KSKLVLWDIN KHGLEETAAK CKGLGAKVHT FVVDCSNRED IYSSAKKVKA EIGDVSILVN NAGVVYTSDL FATQDPQIEK TFEVNVLAHF WTTKAFLPAM TKNNHGHIVT VASAAGHVSV PFLLAYCSSK FAAVGFHKTL TDELAALQIT GVKTTCLCPN FVNTGFIKNP STSLGPTLEP EEVVNRLMHG ILTEQKMIFI PSSIAFLTTL ERILPERFLA VLKQKISVKF DAVIGYKMKA Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.