Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Erythropoietin / EPO Protein
Código de producto. 15993578
Click to view available options
Cantidad:
1500 UI
2000 UI
37 500 UI
500 UI
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
2000 unidades
37500 unidades
500 unidades
Código de producto. 15993578
Marca: enQuireBio™ QP10349ma15000IU
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000790.2
ID de gen (Entrez) 2056
Nombre Erythropoietin / EPO Protein
Cantidad 1500 UI
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen EPO
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The Specific Activity was measured by the stimulation of reticulocyte production in normocyth-aemic mice and was found to be no less than 1.5 M 105 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Mammal
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia APPRLICDSR VLERYLLEAK EAENITTGCA EHCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA CRTGDR
Tampón 0.2um filtered sodium citrate buffer (1 liter of ddH2O containing 5.9 g of sodium citrate, 5.8 g of sodium chloride and 0.06 g of citric acid), lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.