missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ERH / DROER Protein

Código de producto. p-7155092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16094531 10 μg 10 microgramos
16034541 50 μg 50 microgramos
16084531 100 μg 100 microgramos
16014541 200 μg 200 microgramos
16024541 500 μg 500 microgramos
16004541 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16094531

Marca: enQuireBio™ QP8423ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ERH / DROER, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_004441.1
ID de gen (Entrez) 2079
Nombre ERH / DROER Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ERH
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SHTILLVQPT KRPEGRTYAD YESVNECMEG VCKMYEEHLK RMNPNSPSIT YDISQLFDFI DDLADLSCLV YRADTQTYQP YNKDWIKEKI YVLLRRQAQQ AGK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.