Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERH / DROER Protein
Código de producto. 16004541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004541 1 mg 1 miligramo
16094531 10 μg 10 microgramos
16034541 50 μg 50 microgramos
16084531 100 μg 100 microgramos
16014541 200 μg 200 microgramos
16024541 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16004541
Marca: enQuireBio™ QP8423ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ERH / DROER, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004441.1
ID de gen (Entrez) 2079
Nombre ERH / DROER Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ERH
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SHTILLVQPT KRPEGRTYAD YESVNECMEG VCKMYEEHLK RMNPNSPSIT YDISQLFDFI DDLADLSCLV YRADTQTYQP YNKDWIKEKI YVLLRRQAQQ AGK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.