Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ERCC1 Protein
Código de producto. p-7149652
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15998428
Marca: enQuireBio™ QP11805GST2ug
A cDNA sequence encoding the ERCC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2067
Nombre ERCC1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ERCC1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MDPGKDKEGV PQPSGPPARK KFVIPLDEDE VPPGVAKPLF RSTQSLPTVD TSAQAAPQTY AEYAISQPLE GAGATCPTGS EPLAGETPNQ ALKPGAKSNS IIVSPRQRGN PVLKFVRNVP WEFGDVIPDY VLGQSTCALF LSLRYHNLHP DYIHGRLQSL GKNFALRVLL VQVDVKDPQQ ALKELAKMCI LADCTLILAW SPEEAGRYLE TYKAYEQKPA DLLMEKLEQD FVSRVTECLT TVKSVNKTDS QTLLTTFGSL EQLIAASRED LALCPGLGPQ KARRLFDVLH EPFLKVP
Tampón ERCC1is supplied in 100microg/ml in 50mM Tris-HCl (pH 7.5) with 10mM L-glutathione (reduced).