Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epiregulin / EREG Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001423.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2069 |
| Nombre | Epiregulin / EREG Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Símbolo de gen | EREG |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Mostrar más |