Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epiplakin Protein
Código de producto. 15979189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15979189 100 μg 100 microgramos
15989189 10 μg 10 microgramos
15929199 50 μg 50 microgramos
15909199 200 μg 200 microgramos
15919199 500 μg 500 microgramos
15999189 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15979189 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5991ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epiplakin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_112598.3
ID de gen (Entrez) 83481
Nombre Epiplakin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EPPK1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSGHTLPPLP VPGTNSTEQA SVPRAMAATL GAGTPPRPQA RSIAGVYVEA SGQAQSVYAA MEQGLLPAGL GQALLEAQAA TGGLVDLARG QLLPVSKALQ QGLVGLELKE KLLAAERATT GYPDPYGGEK LALFQAIGKE VVDRALGQSW LEVQLATGGL VDPAQGVLVA PEPACHQGLL DRETWHKLSE LEPGTGDLRF LNPNTLERLT YHQLLERCVR APGSG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.