Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENPEP / Aminopeptidase A Protein
Código de producto. 16026621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16026621 500 μg 500 microgramos
16096611 10 μg 10 microgramos
16036621 50 μg 50 microgramos
16086611 100 μg 100 microgramos
16016621 200 μg 200 microgramos
16006621 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16026621
Marca: enQuireBio™ QP8812ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENPEP / Aminopeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001968.3
ID de gen (Entrez) 2028
Nombre ENPEP / Aminopeptidase A Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ENPEP
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia YFQGQVKPIA DSLGWNDAGD HVTKLLRSSV LGFACKMGDR EALNNASSLF EQWLNGTVSL PVNLRLLVYR YGMQNSGNEI SWNYTLEQYQ KTSLAQEKEK LLYGLASVKN VTLLSRYLDL LKDTNLIKTQ DVFTVIRYIS YNSYGKNMAW NWIQLNWDYL VNRYTLNNRN LGRIVTIAEP FNTELQLWQM ESFFAKYPQA GAGEKPREQV LETVKNNIEW LKQHRNTIRE W
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.