missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENHO Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ENHO Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MGGKSNGEKK YIVGFKQGFK SCAKKEDVIS EKGGKLQKCF KYVDAASATL NEKAVEELKK DPSVAYVEED KLFKALTSCHSRSADVDSLS ESSPNSSPGP CPEKAPPPQK PSHEGSYLLQ P |
| Tampón | ENHO filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?