Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endophilin-B1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001193580.1 |
| ID de gen (Entrez) | 51100 |
| Nombre | Endophilin-B1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SH3GLB1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |