missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Descripción
The Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 2022 |
| Peso molecular | 61 kDa |
| Nombre | Endoglin/CD105 |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Endoglin/CD105 protein Glu26-Gly586 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido