Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Embryonic stem cell-related gene Protein
Specifications
Specifications
| Nombre | Embryonic stem cell-related gene Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | ESRG |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Show More |