missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor Tu, mitochondrial Protein

Código de producto. p-7153707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16076320 10 μg 10 microgramos
16016330 50 μg 50 microgramos
16066320 100 μg 100 microgramos
16096320 200 μg 200 microgramos
16006330 500 μg 500 microgramos
16086320 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16076320

Marca: enQuireBio™ QP6855ye10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor Tu, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifications

Número de acceso NP_003312.3
ID de gen (Entrez) 7284
Nombre Elongation factor Tu, mitochondrial Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TUFM
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AVEAKKTYVR DKPHVNVGTI GHVDHGKTTL TAAITKILAE GGGAKFKKYE EIDNAPEERA RGITINAAHV EYSTAARHYA HTDCPGHADY VKNMITGTAP LDGCILVVAA NDGPMPQTRE HLLLARQIGV EHVVVYVNKA DAVQDSEMVE LVELEIRELL TEFGYKGEET PVIVGSALCA LEGRDPELGL KSVQKLLDAV DTYIPVPARD LEKPFLLPVE AVYSVPGRGT VVTGTLERGI LKKGDECELL GHSKNIRTVV TGIEMFHKSL ERAEAGDNLG ALVRGLKRED LRRGLVMVKP GSIKPHQKVE AQVYILSKEE GGRHKPFVSH FMPVMFSLTW DMACRIILPP EKELAMPGED LKFNLILRQP MILEKGQRFT LRDGNRTIGT GLVTNTLAMT EEEKNIKWG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.