Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor Tu, mitochondrial Protein
Código de producto. 16066320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16066320 100 μg 100 microgramos
16076320 10 μg 10 microgramos
16016330 50 μg 50 microgramos
16096320 200 μg 200 microgramos
16006330 500 μg 500 microgramos
16086320 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16066320 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6855ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor Tu, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003312.3
ID de gen (Entrez) 7284
Nombre Elongation factor Tu, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TUFM
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AVEAKKTYVR DKPHVNVGTI GHVDHGKTTL TAAITKILAE GGGAKFKKYE EIDNAPEERA RGITINAAHV EYSTAARHYA HTDCPGHADY VKNMITGTAP LDGCILVVAA NDGPMPQTRE HLLLARQIGV EHVVVYVNKA DAVQDSEMVE LVELEIRELL TEFGYKGEET PVIVGSALCA LEGRDPELGL KSVQKLLDAV DTYIPVPARD LEKPFLLPVE AVYSVPGRGT VVTGTLERGI LKKGDECELL GHSKNIRTVV TGIEMFHKSL ERAEAGDNLG ALVRGLKRED LRRGLVMVKP GSIKPHQKVE AQVYILSKEE GGRHKPFVSH FMPVMFSLTW DMACRIILPP EKELAMPGED LKFNLILRQP MILEKGQRFT LRDGNRTIGT GLVTNTLAMT EEEKNIKWG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.