Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor 2 Protein
Código de producto. 15968959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15968959 100 μg 100 microgramos
15978959 10 μg 10 microgramos
15918969 50 μg 50 microgramos
15998959 200 μg 200 microgramos
15908969 500 μg 500 microgramos
15988959 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15968959
Marca: enQuireBio™ QP5962ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001952.1
ID de gen (Entrez) 1938
Nombre Elongation factor 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EEF2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VNFTVDQIRA IMDKKANIRN MSVIAHVDHG KSTLTDSLVC KAGIIASARA GETRFTDTRK DEQERCITIK STAISLFYEL SENDLNFIKQ SKDGAGFLIN LIDSPGHVDF SSEVTAALRV TDGALVVVDC VSGVCVQTET VLRQAIAERI KPVLMMNKMD RALLELQLEP EELYQTFQRI VENVNVIIST YGEGESGPMG NIMIDPVLGT VGFGSGLHGW AFTLKQFAEM YVAKFAAKGE GQLGPAERAK KVEDMMKKLW GDRYFDPANG KFSKSATSPE GKKLPRTFCQ LILDPIFKVF DAIMNFKKEE TAKLIEKLDI KLDSEDKDKE GKPLLKAVMR RWLPAGDALL QMITIHLPSP VTAQKYRCEL LYEGPPDDEA AMGIKSCDPK GPLMMYISKM VPTSDKGRFY AFGRVFSGLV STGLKVRIMG PNYTPGKKED LYLKPIQRTI LMMGRYVEPI EDVPCGNIVG LVGVDQFLVK TGTITTFEHA HNMRVMKFSV SPVVRVAVEA KNPADLPKLV EGLKRLAKSD PMVQCIIEES GEHIIAGAGE LHLEICLKDL EEDHACIPIK KSDPVVSYRE TVSEESNVLC LSKSPNKHNR LYMKARPFPD GLAEDIDKGE VSARQELKQR ARYLAEKYEW DVAEARKIWC FGPDGTGPNI LTDITKGVQY LNEIKDSVVA GFQWATKEGA LCEENMRGVR FDVHDVTLHA DAIHRGGGQI IPTARRCLYA SVLTAQPRLM EPIYLVEIQC PEQVVGGIYG VLNRKRGHVF EESQVAGTPM FVVKAYLPVN ESFGFTADLR SNTGGQAFPQ CVFDHWQILP GDPFDNSSRP SQVVAETRKR KGLKEGIPAL DNFLDKL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.