Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAV-like protein 1
Código de producto. 16029410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16029410 100 μg 100 microgramos
16039410 10 μg 10 microgramos
16079410 50 μg 50 microgramos
16059410 200 μg 200 microgramos
16069410 500 μg 500 microgramos
16049410 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16029410 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7563ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ELAV-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001411.2
ID de gen (Entrez) 1995
Nombre ELAV-like protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ELAVL3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MVTQILGAME SQVGGGPAGP ALPNGPLLGT NGATDDSKTN LIVNYLPQNM TQDEFKSLFG SIGDIESCKL VRDKITGQSL GYGFVNYSDP NDADKAINTL NGLKLQTKTI KVSYARPSSA SIRDANLYVS GLPKTMSQKE MEQLFSQYGR IITSRILVDQ VTGVSRGVGF IRFDKRIEAE EAIKGLNGQK PLGAAEPITV KFANNPSQKT GQALLTHLYQ SSARRYAGPL HHQTQRFRLD NLLNMAYGVK SPLSLIARFS PIAIDGMSGL AGVGLSGGAA GAGWCIFVYN LSPEADESVL WQLFGPFGAV TNVKVIRDFT TNKCKGFGFV TMTNYDEAAM AIASLNGYRL GERVLQVSFK TSKQHKA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.