missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAC1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ELAC1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSMDVTF LGTGAAYPSP TRGASAVVLR CEGECWLFDC GEGTQTQLMK SQLKAGRITK IFITHLHGDH FFGLPGLLCT ISLQSGSMVS KQPIEIYGPV GLRDFIWRTM ELSHTELVFH YVVHELVPTA DQCPAEELKE FAHVNRADSP PKEEQGRTIL LDSEENSYLL FDDEQFVVKA FRLFHRIPSF GFSVVEKKRP GKLNAQKLKD LGVPPGPAYG KLKNGISVVL ENGVTISPQD VLKKPIVGRK ICILGDCSGV VGDGGVKLCF EADLLIHEAT LDDAQMDKAK EHGHSTPQMA ATFAKLCRAK RLVLTHFSQR YKPVALAREG ETDGIAELKK QAESVLDLQE VTLAEDFMVI SIPIKK |
| Tampón | ELAC1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?