Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4G1 Protein
Código de producto. 15949069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15949069 100 μg 100 microgramos
15959069 10 μg 10 microgramos
15999069 50 μg 50 microgramos
15979069 200 μg 200 microgramos
15989069 500 μg 500 microgramos
15969069 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15949069
Marca: enQuireBio™ QP5975ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF4G1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004944.3
ID de gen (Entrez) 1981
Nombre EIF4G1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EIF4G1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia IEEYLHLNDM KEAVQCVQEL ASPSLLFIFV RHGVESTLER SAIAREHMGQ LLHQLLCAGH LSTAQYYQGL YEILELAEDM EIDIPHVWLY LAELVTPILQ EGGVPMGELF REITKPLRPL GKAASLLLEI LGLLCKSMGP KKVGTLWREA GLSWKEFLPE GQDIGAFVAE QKVEYTLGEE SEAPGQRALP SEELNRQLEK LLKEGSSNQR VFDWIEANLS EQQIVSNTLV RALMTAVCYS AIIFETPLRV DVAVLKARAK LLQKYLCDEQ KELQALYALQ ALVVTLEQPP NLLRMFFDAL YDEDVVKEDA FYSWESSKDP AEQQGKGVAL KSVTAFFKWL REAEEESDHN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.