Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF3G Protein
Código de producto. 15949039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15949039 100 μg 100 microgramos
15959039 10 μg 10 microgramos
15999039 50 μg 50 microgramos
15979039 200 μg 200 microgramos
15989039 500 μg 500 microgramos
15969039 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15949039
Marca: enQuireBio™ QP5972ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF3G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003746.2
ID de gen (Entrez) 8666
Nombre EIF3G Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EIF3G
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia PTGDFDSKPS WADQVEEEGE DDKCVTSELL KGIPLATGDT SPEPELLPGA PLPPPKEVIN GNIKTVTEYK IDEDGKKFKI VRTFRIETRK ASKAVARRKN WKKFGNSEFD PPGPNVATTT VSDDVSMTFI TSKEDLNCQE EEDPMNKLKG QKIVSCRICK GDHWTTRCPY KDTLGPMQKE LAEQLGLSTG EKEKLPGELE PVQATQNKTG KYVPPSLRDG ASRRGESMQP NRRADDNATI RVTNLSEDTR ETDLQELFRP FGSISRIYLA KDKTTGQSKG FAFISFHRRE DAARAIAGVS GFGYDHLILN VEWAKPSTN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.