missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EGLN3 Protein

Código de producto. 15998278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15998278 10 μg 10 microgramos
15908288 2 μg 2 microgramos
15988278 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998278

Marca: enQuireBio™ QP1176110ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the EGLN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 112399
Nombre EGLN3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen EGLN3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPLGHI MRLDLEKIAL EYIVPCLHEV GFCYLDNFLG EVVGDCVLER VKQLHCTGAL RDGQLAGPRA GVSKRHLRGD QITWIGGNEE GCEAISFLLS LIDRLVLYCG SRLGKYYVKE RSKAMVACYP GNGTGYVRHV DNPNGDGRCI TCIYYLNKNW DAKLHGGILR IFPEGKSFIA DVEPIFDRLL FFWSDRRNPH EVQPSYATRY AMTVWYFDAE ERAEAKKKFR NLTRKTESAL TED
Tampón The EGLN3 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 300mM NaCl, 5mM DTT, 2mM EDTA and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.