missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EG-VEGF / prokineticin-1 Protein

Código de producto. p-7152009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15905749 500 μg 500 microgramos
15995739 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15905749 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5230500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_115790.1
ID de gen (Entrez) 84432
Nombre EG-VEGF / prokineticin-1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen PROK1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia AVITGACERD . VQCGAGTCC A. ISLWLRGL RM. CTPLGRE GEE. CHPGSH KVPF. FRKRK HHTCP. CLPN LLCSRF. PDG RYRCSMD. LK NINF
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.