Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EG-VEGF / prokineticin-1 Protein
Código de producto. 15905749
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15905749 500 μg 500 microgramos
15995739 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15905749 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5230500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_115790.1
ID de gen (Entrez) 84432
Nombre EG-VEGF / prokineticin-1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen PROK1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia AVITGACERD . VQCGAGTCC A. ISLWLRGL RM. CTPLGRE GEE. CHPGSH KVPF. FRKRK HHTCP. CLPN LLCSRF. PDG RYRCSMD. LK NINF
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.